Syringes, SteriPlast®
Syringe, transparent, sterile, 50 ml, 1 ml
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Transparent PP syringes with printed graduations.
- Can be extended to any length with additional tubing
- Luer adapter is supplied for the 100 ml syringe
The syringe is supplied in a sterile package and ready for immediate use.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Désignation:Syringe, transparent, sterile
- Division échelle:1 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



