Bandage de fixation fine Elast Askina®
Bandage de fixation fine Elast Askina®
Bandage élastique, en vrac dans la boîte, 4000×80 mm
N° de catalogue BRAU9047085
Fournisseur:   B. Braun
Bandage de fixation fine Elast Askina®
N° de catalogue BRAU9047085
Fournisseur:  B. Braun
Bandage de fixation fine Elast Askina®
Bandage de fixation fine Elast Askina®
Bandage élastique, en vrac dans la boîte, 4000×80 mm
Prix
111,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bandage de fixation élastique fabriqué à partir de 54% polyamide, 46% viscose pour la fixation des pansements de plaies et attelles et pour une compression légère des bandages.
  • Env. 140% d'élasticité longitudinale
  • Maintien sûr et de longue durée grâce au matériau souple et élastique
  • Grande stabilité grâce au bord tissé
DIN 61634
Spécifications
  • Désignation:
    Bandage élastique, en vrac dans la boîte
  • L×l:
    4000×80 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.