Vials, CrossLab
Vials, with glass insert, 0,25 ml, 12×32 mm, Non, Screw
N° de catalogue HEWL8010-0162
Fournisseur:   Agilent
Vials, CrossLab
N° de catalogue HEWL8010-0162
Fournisseur:  Agilent
Vials, CrossLab
Vials, with glass insert, 0,25 ml, 12×32 mm, Non, Screw
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
 : Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Ø×h:
    12×32 mm
  • Capacité:
    0,25 ml
  • Désignation:
    Vials, with glass insert
  • Seq:
    07
  • Type de capuchon:
    Screw