Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Crimp top micro vials

Crimp top micro vials

0,80 ml, Flat bottom, 12×32 mm, ambré, Non
N° de catalogue HEWL8010-0153
Fournisseur:   Agilent
Crimp top micro vials
N° de catalogue HEWL8010-0153
Fournisseur:  Agilent
Crimp top micro vials
Crimp top micro vials

0,80 ml, Flat bottom, 12×32 mm, ambré, Non

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Ø×h:
    12×32 mm
  • Capacité:
    0,80 ml
  • Couleur:
    ambré
  • Seq:
    01
  • Fond:
    Flat bottom
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.