Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
N° de catalogue KART329
Fournisseur:   KARTELL
Pasteur pipettes
N° de catalogue KART329
Fournisseur:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
Prix
157,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Attention: *Capillary
Spécifications
  • Emballage:
    Individually wrapped
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    1
  • Division échelle:
    - ml