Microtubes à centrifuger
1,5 ml, bleu, With attached sealing caps, Non graduated, conical bottom, non sterile
N° de catalogue RATI5615004
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Autoclavable with opened cap at 121 °C, 20 min
- Natural colour or different colours for comfortable identification
- Tight sealing cap
- Safe and easy to be opened and closed
With or without flat cap.
Documents
Spécifications
- Type:With attached sealing caps
- Version:Non graduated, conical bottom, non sterile
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:bleu
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



