Pipettes de transfert
Graduated, 1,2 ml, 40 µl, 63 mm, -, En vrac
N° de catalogue 612-5471
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:1,2 ml
- Désignation:Graduated
- Longueur:63 mm
- Seq:07
- Volume goutte:40 µl