Boîtes de Petri
Avec 2 compartiments (25 ml), 94 mm, 15 mm, Stérile, 20/pochette
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:94 mm
- Emballage:20/pochette
- Stérilité:Stérile
- Version:Avec 2 compartiments (25 ml)
- Hauteur:15 mm
- Seq:14
- Cat. No.:391-0558