Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, incolore, 96, +
N° de catalogue RATI6018213
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Nb de puits:96
- Stérile:+
- Couleur:incolore
- Désignation:Plaque 96 puits
- Cat. No.:RATI6018213
- Profil de puits:Fond en F
- Modèle:Microplaques de test, volume ∼300 μl