Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 400 mm
N° de catalogue 300-0109
Fournisseur:   BURKLE
Accessoires
N° de catalogue 300-0109
Fournisseur:  BURKLE
Accessoires
Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 400 mm
Prix
80,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 25 mm Ø, longueur 400 mm
  • Seq:
    1