Spatules
300 mm
BURK5313-0300
: BURKLE
Lame en acier inoxydable, avec poignée en bois. Instrument universel pour le regroupement, la répartition, le mélange de pâtes, crèmes, etc.
- Longueur:300 mm
- Seq:02
Lame en acier inoxydable, avec poignée en bois. Instrument universel pour le regroupement, la répartition, le mélange de pâtes, crèmes, etc.