Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,500 - 1,550 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue SCNL3132019
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
: DIN 12791
: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:335 mm
- Seq:51
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50
- Plage de mesure:1,500 - 1,550 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132019
- Température de référence:20 °C