Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,250 - 1,300 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue SCNL3132014
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:335 mm
- Seq:46
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50
- Plage de mesure:1,250 - 1,300 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132014
- Température de référence:20 °C