Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,100 - 1,150 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
SCNL3132011
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
- Longueur:335 mm
- Seq:43
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50
- Plage de mesure:1,100 - 1,150 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132011
- Température de référence:20 °C