Density hydrometers
Density hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
N° de catalogue SCNL3031004
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
N° de catalogue SCNL3031004
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
Density hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Prix
14,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers calibrated at 20 °C.
* Works certificate.
Informations de commande: Available with works or DAkkS calibration certificate on request.
Emballage: Packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,900 - 1,000 g/ml