Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
100 ml, 0,150 ± ml, jaune
N° de catalogue KAVA632433131030
Fournisseur: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
N° de catalogue KAVA632433131030
Fournisseur: Kavalier
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
: DIN 12690, ISO 648
Spécifications
- Code couleur:jaune
- Capacité:100 ml
- Seq:08
- Tolérance:0,150 ± ml



