Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
25 ml, 0,060 ± ml, bleu
N° de catalogue KAVAN632433131023
Fournisseur: Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
N° de catalogue KAVAN632433131023
Fournisseur: Kavalier
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
: DIN 12690, ISO 648
Spécifications
- Code couleur:bleu
- Capacité:25 ml
- Seq:06
- Tolérance:0,060 ± ml



