Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B

Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B

1 ml, 0,015 ± ml, bleu
N° de catalogue KAVAN632433131014
Fournisseur:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
N° de catalogue KAVAN632433131014
Fournisseur:  Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B

1 ml, 0,015 ± ml, bleu

Prix
7,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass.

  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C

Certifications: DIN 12690, ISO 648

Spécifications
  • Code couleur:
    bleu
  • Capacité:
    1 ml
  • Seq:
    01
  • Tolérance:
    0,015 ± ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.