Bouchons à forme conique
2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
N° de catalogue DENE1012531
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue DENE1012531
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Prix
8,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
 : DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    31,0 mm
  • Ø supérieur:
    38,0 mm
  • Ø trou:
    7 mm
  • Nb de places:
    2
  • Hauteur:
    35,0 mm
  • Seq:
    18
  • Cat. No.:
    DENE1012531