Bouchons à forme conique
2, 30,0 mm, 5 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
N° de catalogue 217-0832
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Spécifications
- Ø inférieur:21,0 mm
- Ø supérieur:27,0 mm
- Ø trou:5 mm
- Nb de places:2
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:14