Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
N° de catalogue DENE1010287
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:87,0 mm
- Ø supérieur:100,0 mm
- Hauteur:65,0 mm
- Seq:40