Stoppers, rubber, red, different sizes
55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
N° de catalogue DENE1010264
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spécifications
- Ø inférieur:64,5 mm
- Ø supérieur:75,5 mm
- Hauteur:55,0 mm
- Seq:37