Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 5,0 mm, 30,0 mm, 26,0 mm, 29,0 mm
N° de catalogue DENE1012223
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:26,0 mm
- Ø supérieur:29,0 mm
- Ø trou:5,0 mm
- Nb de places:2
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:21