Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 4,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 24,0 mm
N° de catalogue DENE1012218
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1012218
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 4,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 24,0 mm
Prix
1,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    21,0 mm
  • Ø supérieur:
    24,0 mm
  • Ø trou:
    4,0 mm
  • Nb de places:
    2
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    12