Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 31,0 mm, 16,5 mm
N° de catalogue DENE1011212
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1011212
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 31,0 mm, 16,5 mm
Prix
62,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    31,0 mm
  • Ø supérieur:
    16,5 mm
  • Ø trou:
    3,0 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    27