Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
250 ml, 220 mm, 58 mm
N° de catalogue LAMA103
Fournisseur:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
N° de catalogue LAMA103
Fournisseur:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
250 ml, 220 mm, 58 mm
Prix
5,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    58 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    220 mm
  • Seq:
    03