Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
500 ml, 253 mm, 70 mm
N° de catalogue LAMA105
Fournisseur:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
N° de catalogue LAMA105
Fournisseur:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
500 ml, 253 mm, 70 mm
Prix
6,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    70 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    253 mm
  • Seq:
    04