Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
750 ml, 280 mm, 81 mm
N° de catalogue LAMA106
Fournisseur:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
N° de catalogue LAMA106
Fournisseur:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
750 ml, 280 mm, 81 mm
Prix
7,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    81 mm
  • Capacité:
    750 ml
  • Hauteur:
    280 mm
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.