Standard for osmometer
400 mOsm calibration standard, 10×2 ml, 10
Fournisseur: Advanced Instruments
Standard for osmometer
N° de catalogue ADII3MA040
Fournisseur: Advanced Instruments
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Calibration standard is used to check the perforance of osmometer and test methods.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:10
- Désignation:400 mOsm calibration standard, 10×2 ml