General purpose sample storage vials and caps
12,00 ml, 19×65 mm, ambré, Oui, 15-425, PP, PTFE/silicone
N° de catalogue HEWL5183-4322
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:PP
- Taille du bouchon:15-425
- Ø×h:19×65 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Capacité:12,00 ml
- Couleur:ambré
- Seq:05