Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 1000 ml, - mm, 190×251×28 mm
N° de catalogue 216-1567
Fournisseur:   Novelis
Plateaux
N° de catalogue 216-1567
Fournisseur:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 1000 ml, - mm, 190×251×28 mm
Prix
73 120,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 600 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    - mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Rectangulaires
  • Seq:
    09
  • l×p×h:
    190×251×28 mm