VWR®, Circulateurs réfrigérés
VWR®, Circulateurs réfrigérés
AD45R-20, –25…+135 °C, ±0,01 °C, 2,2 kW, 1,4 kW, 45 l, 568×909×1070 mm
N° de catalogue 462-0238
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Circulateurs réfrigérés
N° de catalogue 462-0238
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Circulateurs réfrigérés
VWR®, Circulateurs réfrigérés
AD45R-20, –25…+135 °C, ±0,01 °C, 2,2 kW, 1,4 kW, 45 l, 568×909×1070 mm
Prix
14 730,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with large, intuitive displays and multiple communication options, including USB-A and B, RS232/485, Ethernet and external temperature probe. The reservoir drain can be accessed by removing the front panel. All models feature user-adjustable, high temperature safety cut-off points, as well as over-temperature protection. The surface is cool to the touch, even when operating at high temperatures.
  • Working temperatures from −40 to +200 °C with stability of ±0,01 °C (except 45 litre models with maximum 135 °C)
  • Variable speed pressure/suction pump with external circulation and temperature control capability
  • 180º rotating controllers, lid stowing system, chemically resistant deck and environmental control system reduces noise, increases refrigeration efficiency, and lowers energy consumption
  • Cooling technology regulates the amount of cooling required, saving energy while providing rapid cooling and precise control at elevated temperatures
  • Event scheduling (time and date), real time clock and temperature trends for up to 10 days with Programmable models
  • Selectable home screens and on-screen help
  • Automatic and/or user-adjustable performance optimisation
Les modèles numériques avancés comportent un écran intuitif de 9,5 cm avec commande tactile, étalonnage à un point, menus et invites dans quatre langues : français, allemand, espagnol et anglais.
Advanced Programmable models have an intuitive 10,9 cm display, five-point calibration capability, menus and prompts in six languages: French, German, Spanish, English, Chinese and Arabic, plus time/temperature programming (10×100-step programs).
Certifications: Conformes à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité III
Capacité de pompage max.:
16,7 l/min, 250 mbar, aspiration de 12,2 l/min
Delivery information: Fournis avec un couvercle de réservoir, des tubes de dérivation, une prise mâle et des adaptateurs de prises pour des tubes de 47, 63 et 95 mm. Des adaptateurs ¼” à M16 sont également inclus. Pour les sondes et les accessoires, rendez-vous sur vwr.com ou contactez votre agence Avantor.
Caution: Remarque : capacité de refroidissement à 20 °C
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    2,2 kW
  • Plage de température:
    –25…+135 °C
  • Capacité:
    45 l
  • Seq:
    16
  • l×p×h:
    568×909×1070 mm
  • Capacité de refroidissement:
    1,4 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,01 °C
  • Type:
    AD45R-20
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 461-0417
    Adaptateur numérique/analogique
    Bains et circulateurs réfrigérés VWR, modèles P et D
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 462-0271
    Sonde PT100 avec câble de 0,6 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 487,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 462-0273
    Sonde PT100 avec câble de 7,6 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 730,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 462-0274
    Sonde PT100 avec câble de 15 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 462-0272
    Sonde PT100 avec câble de 3 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 540,00 €