VWR®, Pipettes Pasteur
VWR®, Pipettes Pasteur
Pré-bouché, pointe scellée, cassable, 2 ml, 270 mm
N° de catalogue 612-3861
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Pipettes Pasteur
N° de catalogue 612-3861
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Pipettes Pasteur
VWR®, Pipettes Pasteur
Pré-bouché, pointe scellée, cassable, 2 ml, 270 mm
Prix
50,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
En verre sodocalcique, à usage unique.
  • Non stérile
  • Processus de fabrication automatisé pour assurer l'homogénéité de toute la production
  • Ouverture supérieure avec récession pour insertion de boules de coton
  • Diamètre extérieur du corps supérieur : 7,1 mm, épaisseur de la paroi : 0,53 mm, Ø extérieur du tube : 1,50 mm
Spécifications
  • Capacité:
    2 ml
  • Désignation:
    Pré-bouché, pointe scellée, cassable
  • Longueur:
    270 mm
  • Seq:
    011