Tubes, Original Perfusor®
Tubings, 200 cm, 1 mm, 2 mm, 1,7 ml
N° de catalogue BRAU8723060
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.
- Volumes d'amorçage réduits au minimum
- Embout Luer Lock
- Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles
Documents
Spécifications
- Ø ext.:2 mm
- Volume:1,7 ml
- Désignation:Tubings
- Longueur:200 cm
- Seq:05
- Ø int.:1 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



