Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 18, 50 mm
N° de catalogue MURRM618/03
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
Spécifications
- Jauge:18
- Désignation:Hypodermic, sharp
- Longueur:50 mm
- Seq:13