Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 16, 100 mm
N° de catalogue MURRM616/06
Fournisseur:   MURRAY S
Hypodermic needles
N° de catalogue MURRM616/06
Fournisseur:  MURRAY S
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 16, 100 mm
Prix
54,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
Spécifications
  • Jauge:
    16
  • Désignation:
    Hypodermic, sharp
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    11