Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 14, 150 mm
N° de catalogue MURRM614/08
Fournisseur:   MURRAY S
Hypodermic needles
N° de catalogue MURRM614/08
Fournisseur:  MURRAY S
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 14, 150 mm
Prix
65,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
Spécifications
  • Jauge:
    14
  • Désignation:
    Hypodermic, sharp
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    08