Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 14, 50 mm
MURRM614/03
: MURRAY S
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
- Jauge:14
- Désignation:Hypodermic, sharp
- Longueur:50 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.