Snapmop polymesh 36 cm, à utiliser avec slimline series adaptateur, idéal sur des surfaces très sale. Pour sols, murs et plafonds. C ompatible avec desinfectants fort. Lavable et autoclavable. 1 * 24 Pce
N° de catalogue MICRMZSM68-14
Fournisseur: MICRONOVA
Frequently Bought Together