Accessoires
Accessoires
Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
N° de catalogue ZEIS4155101813000
Fournisseur:   ZEISS
Accessoires
N° de catalogue ZEIS4155101813000
Fournisseur:  ZEISS
Accessoires
Accessoires
Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
Prix
14,14 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
  • Seq:
    19