Accessoires
Accessoires
Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
N° de catalogue ZEIS4155101302000
Fournisseur:   ZEISS
Accessoires
N° de catalogue ZEIS4155101302000
Fournisseur:  ZEISS
Accessoires
Accessoires
Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
Prix
66,67 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
  • Seq:
    05