Accessoires
Accessoires
Microscope stand with binocular phototube
Catalog # 630-2146
Supplier:   ZEISS
Accessoires
Catalog # 630-2146
Supplier:  ZEISS
Accessoires
Accessoires
Microscope stand with binocular phototube
Price
2 308,86 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    Microscope stand with binocular phototube
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    630-2146
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm
  • Type:
    Binoculaire
  • Éclairage:
    Halogène 6V/30W
  • Condenseur:
    -
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Mode d'observation:
    Contraste de phase
  • Platine:
    200×239 mm avec insert en métal
  • Tourelle:
    4 positions
  • Modèle:
    Set 5
  • Tête:
    Inclinaison de 45°
  • Objectifs:
    -