Spinner flasks, BIOGEN
15000 ml, Col central 110, bras latéral 45 mm, 2, 300×570 mm
N° de catalogue WITG5.529.008
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Spécifications
- Ø×h:300×570 mm
- Capacité:15000 ml
- Seq:08
- Col:Col central 110, bras latéral 45 mm
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WITG0.175.099Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE linerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 43,30 €