Spinner flasks, BIOGEN
8000 ml, Col central 110, bras latéral 45 mm, 2, 224×443 mm
N° de catalogue WITG5.529.007
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Spécifications
- Ø×h:224×443 mm
- Capacité:8000 ml
- Seq:07
- Col:Col central 110, bras latéral 45 mm
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WITG0.175.099Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE linerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 43,30 €