Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Verre, 34 µm, 16×900 mm, 180 ml, ≤ 5 ml, -
N° de catalogue 90-1001-37
Fournisseur: Cytiva
Aller à :
Product Details & Documents
Les colonnes HiLoad™ Superdex™ de qualité prép (pg) sont des colonnes XK préremplies conçues pour la filtration préparative sur gel. Superdex™ de qualité prép est une matrice composite de dextran et d'agarose hautement réticulée. La forte sélectivité du dextran et la haute stabilité chimique et physique de l'agarose permettent des séparations à résolution élevée. Le milieu chromatographique combine résistance mécanique élevée et hydrophilie élevée, ce qui permet des débits élevés et des interactions non spécifiques minimes.
- High resolution with short run times and good recovery
- High capacity at high flow rates
- Separations can be scaled up to production levels
- Pre-packed for convenience and reproducibility
- 1/16" fittings for convenient connections to ÄKTA design systems
: Supplied with dismantling tool, support screen, net ring (10 µm), O-ring, stop plugs and instructions.
Spécifications
- Débit:-
- Granulométrie:34 µm
- Capacité:180 ml
- Désignation:HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
- Seq:06
- Matériau de colonne:Verre
- Dimensions du lit:16×900 mm
- Volume d'échantillon:≤ 5 ml
- Plage de pH:3 - 12
- Cat. No.:90-1001-37
- Stockage:4 to 30 °C, 20% Ethanol
- Pression max.:3 bar