Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Verre, 34 µm, 50×500 mm, 1000 ml, ≤ 13 ml, -
N° de catalogue 90-1000-40
Fournisseur:   Cytiva
Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
N° de catalogue 90-1000-40
Fournisseur:  Cytiva
Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG, Verre, 34 µm, 50×500 mm, 1000 ml, ≤ 13 ml, -
Prix
13 190,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les colonnes HiLoad™ Superdex™ de qualité prép (pg) sont des colonnes XK préremplies conçues pour la filtration préparative sur gel. Superdex™ de qualité prép est une matrice composite de dextran et d'agarose hautement réticulée. La forte sélectivité du dextran et la haute stabilité chimique et physique de l'agarose permettent des séparations à résolution élevée. Le milieu chromatographique combine résistance mécanique élevée et hydrophilie élevée, ce qui permet des débits élevés et des interactions non spécifiques minimes.
  • High resolution with short run times and good recovery
  • High capacity at high flow rates
  • Separations can be scaled up to production levels
  • Pre-packed for convenience and reproducibility
  • 1/16" fittings for convenient connections to ÄKTA design systems
Livraison: Supplied with dismantling tool, support screen, net ring (10 µm), O-ring, stop plugs and instructions.
Spécifications
  • Débit:
    -
  • Granulométrie:
    34 µm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 PG
  • Matériau de colonne:
    Verre
  • Dimensions du lit:
    50×500 mm
  • Volume d'échantillon:
    ≤ 13 ml
  • Plage de pH:
    3 - 12
  • Cat. No.:
    90-1000-40
  • Stockage:
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • Pression max.:
    3 bar