Récipient avec couvercle clipsable
35 ml, 34 mm, 60 mm
Catalog # KART2585
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, clear, with translucent PE snap lid.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
KART2580_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø ext.:34 mm
- Capacité:35 ml
- Hauteur:60 mm
- Seq:02