Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 12,454, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE112454
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE112454
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 12,454, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
48,70 €
1 * 500 mL
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer standard DIN 19266
  • Précision du pH:
    -
  • Valeur pH:
    12,454