General purpose sample storage vials and caps
40,00 ml, 28×95 mm, incolore, Oui, 24-414, PP, PTFE/silicone
N° de catalogue HEWL5183-4334
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:PP
- Taille du bouchon:24-414
- Ø×h:28×95 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Capacité:40,00 ml
- Couleur:incolore
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.