Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses

Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses

2.500 mL
N° de catalogue KRAF20122.4000
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses
N° de catalogue KRAF20122.4000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse pour analyses

2.500 mL

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    2.500 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.